2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC6737-1G PC6737-5G
APOSPC6737-1GEA 139 EUR
APOSPC6737-1G APOSPC6737-5G
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
2,3,5-Trifluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177,08 g/mol
Schmelzpunkt: 106…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840205
CAS-Nummer: 675602-91-2