(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
PC6738-1G
PC6738-500MG
PC6738-5G
APOSPC6738-1GEA
58
EUR
APOSPC6738-1G
APOSPC6738-500MG
APOSPC6738-5G
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
(S)-(+)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Formel:
C₄H₉ClFN Molecular Weight: 125.57 g/mol Schmelzpunkt: 183…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038718 CAS-Nummer: 136725-53-6 |