3-Brom-5-fluorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6747-100G
PC6747-1G
PC6747-50G
APOSPC6747-100GEA
277
EUR
APOSPC6747-100G
APOSPC6747-1G
APOSPC6747-50G
3-Brom-5-fluorpyridin 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN Siedepunkt: 78 °C/11mmHg Schmelzpunkt: 24…28 °C Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112555 CAS-Nummer: 407-20-5 |