1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,3,3-tetrafluorpropylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6752-25G PC6752-5G
APOSPC6752-25GEA 441 EUR
APOSPC6752-25G APOSPC6752-5G
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,3,3-tetrafluorpropylether 97%
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,3,3-tetrafluorpropylether
Formel: C₆H₃Br₂F₉O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094408
CAS-Nummer: 396716-51-1