4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6762A-1G
PC6762A-5G
APOSPC6762A-1GEA
111
EUR
APOSPC6762A-1G
APOSPC6762A-5G
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Formel:
C₈H₇F₄NO Siedepunkt: 104…108 °C/11mmHg Dichte: 1,379 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042377 CAS-Nummer: 713-62-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |