Tridecafluoroheptanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Perfluoroheptanamide
PC6768-25G
PC6768-5G
APOSPC6768-25GEA
0
EUR
APOSPC6768-25G
APOSPC6768-5G
Tridecafluoroheptanamide
Tridecafluoroheptanamide
Formel:
C₇H₂F₁₃NO Molecular Weight: 363.08 g/mol Schmelzpunkt: 121.5…122.5 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00407510 CAS-Nummer: 2358-22-7 |