N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluoro-N-methoxy-N-methylacetamide
PC6769-1G
PC6769-5G
APOSPC6769-1GEA
29
EUR
APOSPC6769-1G
APOSPC6769-5G
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide 95%
N-Methyl-N-methoxydifluoroacetamide
Formel:
C₄H₇F₂NO₂ Molecular Weight: 139,1 g/mol Siedepunkt: 40…41 °C/0,7mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248152 CAS-Nummer: 142492-01-1 |