4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)toluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6780-25G PC6780-50G
APOSPC6780-25GEA 29 EUR
APOSPC6780-25G APOSPC6780-50G
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)toluol 98%
4-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)toluol
Formel: C₉H₈F₄O
Molecular Weight: 208,1528 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C/14mmHg
Dichte: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 61,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042105
CAS-Nummer: 1737-11-7
EINECS: 217-086-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III