Tetrafluorisophthalsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluoroisophthalic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid
PC6795-1G PC6795-5G PC6795-10G
APOSPC6795-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6795-1G APOSPC6795-5G APOSPC6795-10G
Tetrafluorisophthalsäure 98%
Tetrafluorisophthalsäure
Formel: C₈H₂F₄O₄
Molecular Weight: 238,0927 g/mol
Schmelzpunkt: 212…214 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042379
CAS-Nummer: 1551-39-9