Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boric Acid Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Tris(2,2,2-trifluoroethyl) borate
PC6808-1G
PC6808-25G
PC6808-5G
APOSPC6808-1GEA
29
EUR
APOSPC6808-1G
APOSPC6808-25G
APOSPC6808-5G
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate 97%
Tris(2,2,2-trifluoroethyl)borate
Formel:
C₆H₆BF₉O₃ Molecular Weight: 307,91 g/mol Siedepunkt: 77 °C/200mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00093768 CAS-Nummer: 659-18-7 UN: 1993 ADR: 3,III |