1,2,3,5-Tetrafluor-4-nitrobenzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3,4,6-Tetrafluoronitrobenzene

PC6810-1G PC6810-5G PC6810-10G
APOSPC6810-1GEA 120 EUR
APOSPC6810-1G APOSPC6810-5G APOSPC6810-10G
1,2,3,5-Tetrafluor-4-nitrobenzol 97%
1,2,3,5-Tetrafluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆HF₄NO₂
Molecular Weight: 195.07 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011687
CAS-Nummer: 314-41-0
EINECS: 206-246-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR