2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6830-25G PC6830-5G
APOSPC6830-25GEA 114 EUR
APOSPC6830-25G APOSPC6830-5G
2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin 97%
2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₄F₄N₂
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Schmelzpunkt: 86…92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007575
CAS-Nummer: 653-11-2
EINECS: 211-494-4