Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), Lithium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, Lithium Bis(Trifluoromethanesulphonyl)Imide, Bis(trifluoromethane)sulphonimide lithium salt
PC6834-50G
PC6834-5G
PC6834-25G
PC6834-100G
APOSPC6834-50GEA
58
EUR
APOSPC6834-50G
APOSPC6834-5G
APOSPC6834-25G
APOSPC6834-100G
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid 99%
Lithiumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel:
C₂F₆LiNO₄S₂ Molecular Weight: 287,09 g/mol Schmelzpunkt: 234…238 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210017 CAS-Nummer: 90076-65-6 EINECS: 415-300-0 UN: 2923 ADR: 8+6.1,II |