3-Amino-2,5,6-trifluorbenzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6848-1G PC6848-5G PC6848-25G
APOSPC6848-1GEA 79.9 EUR
APOSPC6848-1G APOSPC6848-5G APOSPC6848-25G
3-Amino-2,5,6-trifluorbenzoesäure 98%
3-Amino-2,5,6-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075469
CAS-Nummer: 133622-65-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR