3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)acetonitrile
PC6856-1G PC6856-5G PC6856-250MG
APOSPC6856-1GEA 121 EUR
APOSPC6856-1G APOSPC6856-5G APOSPC6856-250MG
3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril 98%
3-(Difluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₇F₂NO
Molecular Weight: 183.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236241
CAS-Nummer: 41429-18-9