Tetrafluorphthalonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrafluor-1,2-benzoldicarbonitril, Tetrafluorbenzol-1,2-dicarbonitril, Tetrafluorphthalsäuredinitril, Tetrafluor-1,2-dicyanbenzol, Tetrafluor-1,2-dicyanobenzol
PC6860-1G PC6860-100G PC6860-10G PC6860-25G
APOSPC6860-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6860-1G APOSPC6860-100G APOSPC6860-10G APOSPC6860-25G
Tetrafluorphthalonitril 97%
Tetrafluorphthalonitril
Formel: C₈F₄N₂
Molecular Weight: 200,1 g/mol
Schmelzpunkt: 81…86 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001774
CAS-Nummer: 1835-65-0
EINECS: 217-400-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III