2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1H,1H,3H-Tetrafluor-1-propanol
PC6864-100G
APOSPC6864-100GEA 161 EUR
APOSPC6864-100G
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol 98%
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol
  • Surface tension 27.6 dynes/cm 200C
  • Dissociation constant Ka=4.6 x 10-12
Formel: C₃H₄F₄O
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Siedepunkt: 107…109 °C
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,471 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004676
CAS-Nummer: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III