3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6867E-25G PC6867E-5G
APOSPC6867E-25GEA 793 EUR
APOSPC6867E-25G APOSPC6867E-5G
3H-Tetrafluoropropionyl chloride 97%
3H-Tetrafluoropropionyl chloride
Formel: C₃HClF₄O
Molecular Weight: 164,49 g/mol
Siedepunkt: 38…40 °C
Dichte: 1,521 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153278
CAS-Nummer: 663-73-0
UN: 3265
ADR: 8,II