Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1,2-propenoxide
PC6867H-25G PC6867H-5G PC6867H-1G
APOSPC6867H-25GEA 275 EUR
APOSPC6867H-25G APOSPC6867H-5G APOSPC6867H-1G
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether 97%
Glycidyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel: C₆H₈O₂F₄
Molecular Weight: 188.12 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C
Dichte: 1.327 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00054682
CAS-Nummer: 19932-26-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III