2,2,3,3-Tetrafluorpropyl-acrylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Acrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6868-25G
APOSPC6868-25GEA 197 EUR
APOSPC6868-25G
2,2,3,3-Tetrafluorpropyl-acrylat 98%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate
Formel: C₆H₆F₄O₂
Molecular Weight: 186,11 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C
Dichte: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 7383-71-3
UN: 1993
ADR: 3,II