2,2,3,3-Tetrafluorpropylmethacrylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methacrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
PC6869-100G
PC6869-10G
APOSPC6869-100GEA
105
EUR
APOSPC6869-100G
APOSPC6869-10G
2,2,3,3-Tetrafluorpropylmethacrylat 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
Formel:
C₇H₈F₄O₂ Molecular Weight: 200,13 g/mol Siedepunkt: 124 °C Dichte: 1,25 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042381 CAS-Nummer: 45102-52-1 EINECS: 256-189-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...