4-Bromo-7-fluoroindole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6872-1G PC6872-250MG
APOSPC6872-1GEA 524 EUR
APOSPC6872-1G APOSPC6872-250MG
4-Bromo-7-fluoroindole
4-Bromo-7-fluoroindole
Formel: C₈H₅BrFN
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095318
CAS-Nummer: 883500-66-1