Tetrafluorbernsteinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrafluor-1,4-butandisäure
PC6880-25G PC6880-5G
APOSPC6880-25GEA 304 EUR
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G
Tetrafluorbernsteinsäure 98%
Tetrafluorbernsteinsäure
Formel: C₄H₂F₄O₄
Molecular Weight: 190,05 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042430
CAS-Nummer: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III