Bortrifluorid Dihydrat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 94.4 EUR
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Bortrifluorid Dihydrat 96%
Bortrifluorid Dihydrat
Formel: BF₃·2H₂O
Siedepunkt: 58…60 °C/1,5mmHg
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149901
CAS-Nummer: 13319-75-0
UN: 2851
ADR: 8,II