Tetrafluorterephthalsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,5,6-Tetrafluoroterephthalic acid
PC6900-1G
PC6900-5G
APOSPC6900-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6900-1G
APOSPC6900-5G
Tetrafluorterephthalsäure 97%
Tetrafluorterephthalsäure
Formel:
C₈H₂F₄O₄ Molecular Weight: 238.0900 g/mol Schmelzpunkt: 275…277 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012301 CAS-Nummer: 652-36-8 EINECS: 211-489-7 |