4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Chlor-3-fluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-chlor-3-fluorphenyl)boran, 4-Chlor-3-fluorbenzolboronsäure
PC6912-1G
PC6912-25G
PC6912-5G
APOSPC6912-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6912-1G
APOSPC6912-25G
APOSPC6912-5G
4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure 98%
4-Chlor-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174.37 g/mol Schmelzpunkt: 198…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319010 CAS-Nummer: 137504-86-0 |