Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, TCNQF4, 2,2'-(Perfluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene)dimalononitrile
PC6914-100MG PC6914-500MG
APOSPC6914-100MGEA 147 EUR
APOSPC6914-100MG APOSPC6914-500MG
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane
Organic electronic material.
Formel: C₁₂F₄N₄
Molecular Weight: 276,15 g/mol
Schmelzpunkt: 285…290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042382
CAS-Nummer: 29261-33-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III