2,5-Difluor-4-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6921-1G PC6921-5G PC6921-250MG
APOSPC6921-1GEA 72.7 EUR
APOSPC6921-1G APOSPC6921-5G APOSPC6921-250MG
2,5-Difluor-4-nitrophenol
2,5-Difluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Molecular Weight: 175.0897 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039297
CAS-Nummer: 120103-18-6