3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC6928-10G PC6928-5G PC6928-1G
APOSPC6928-10GEA 351 EUR
APOSPC6928-10G APOSPC6928-5G APOSPC6928-1G
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzonitril 98%
3-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025378
CAS-Nummer: 916420-59-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable