2,3,5,6-Tetrafluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6930-5G PC6930-1G PC6930-10G
APOSPC6930-5GEA 232 EUR
APOSPC6930-5G APOSPC6930-1G APOSPC6930-10G
2,3,5,6-Tetrafluortoluol 98%
2,3,5,6-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164.1 g/mol
Siedepunkt: 125…126 °C
Schmelzpunkt: -26
Dichte: 1.347 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5230-78-4
EINECS: 226-028-5
UN: 1993
ADR: 3 III