2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
PC6936-1G PC6936-5G PC6936-10G
APOSPC6936-1GEA 174 EUR
APOSPC6936-1G APOSPC6936-5G APOSPC6936-10G
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(4-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₅Br₂FO
Molecular Weight: 295,93 g/mol
Schmelzpunkt: 79…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847024
CAS-Nummer: 869569-77-7
UN: 1759
ADR: 8,III