2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6948-1G PC6948-5G PC6948-25G PC6948-100G
APOSPC6948-1GEA 0 EUR
APOSPC6948-1G APOSPC6948-5G APOSPC6948-25G APOSPC6948-100G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide 98%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide
Formel: C₆H₃Cl₂FN₂O
Schmelzpunkt: 161…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01571365
CAS-Nummer: 113237-20-0