2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid 95%
2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClFIO
Molecular Weight: 284.46 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C/5mmHg
Dichte: 1.956 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094410
CAS-Nummer: 111771-12-1
UN: 3265
ADR: 8 II