1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Thenoyl)-ω,ω,ω-trifluoraceton, 2-(4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)thiophen, 4,4,4-Trifluor-1-(2-thienyl)butan-1,3-dion, TTFA, 2-Thenoyltrifluoraceton
PC6950-100G
PC6950-250G
PC6950-25G
PC6950-BULK
APOSPC6950-100GEA
53.8
EUR
APOSPC6950-100G
APOSPC6950-250G
APOSPC6950-25G
APOSPC6950-BULK
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoraceton
Formel:
C₈H₅F₃O₂S Molecular Weight: 222,19 g/mol Siedepunkt: 96…98 °C/8mmHg Schmelzpunkt: 42…43 °C Flammpunkt: 111 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005445 CAS-Nummer: 326-91-0 EINECS: 206-316-7 |