5-Fluor-2-hydroxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6957-1G
PC6957-5G
PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6957-1G
APOSPC6957-5G
APOSPC6957-10G
5-Fluor-2-hydroxypyridin
5-Fluor-2-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄FNO Molecular Weight: 113.09 g/mol Schmelzpunkt: 152…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092918 CAS-Nummer: 51173-05-8 |