2,5-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6960-1G PC6960-500MG PC6960-5G
APOSPC6960-1GEA 219 EUR
APOSPC6960-1G APOSPC6960-500MG APOSPC6960-5G
2,5-Dichlor-3-(trifluormethyl)pyridin
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215.9880 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C/26mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042244
CAS-Nummer: 70158-59-7