[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
PC6985-1G PC6985-5G
APOSPC6985-1GEA 139 EUR
APOSPC6985-1G APOSPC6985-5G
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formel: C₇H₆F₃NO
Molecular Weight: 177,13 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C/0,75mmHg
Dichte: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862648
CAS-Nummer: 386704-04-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III