2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC6988-1G PC6988-25G PC6988-5G
APOSPC6988-1GEA 29 EUR
APOSPC6988-1G APOSPC6988-25G APOSPC6988-5G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure 97%
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₃
Molecular Weight: 223.9200 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027234
CAS-Nummer: 881402-22-8