p-Toluolsulfonylfluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6991-25G PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA 111 EUR
APOSPC6991-25G APOSPC6991-100G
p-Toluolsulfonylfluorid 98%
p-Toluolsulfonylfluorid
Formel: C₇H₇FO₂S
Siedepunkt: 112 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007421
CAS-Nummer: 455-16-3
UN: 3261
ADR: 8,II