Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nonafluorobutane-1-sulphonyl chloride
PC6996-1G PC6996-5G PC6996-25G
APOSPC6996-1GEA 94.4 EUR
APOSPC6996-1G APOSPC6996-5G APOSPC6996-25G
Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid 97%
Perfluor-1-butansulfonsäurechlorid
Formel: C₄ClF₉O₂S
Molecular Weight: 318,55 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412262
CAS-Nummer: 2991-84-6
UN: 3265
ADR: 8,II