3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4,5-Trichlorbenzotrifluorid, 1,2,3-Trichlor-5-(trifluormethyl)benzol
PC7009-100G
PC7009-25G
PC7009-500G
APOSPC7009-100GEA
31.9
EUR
APOSPC7009-100G
APOSPC7009-25G
APOSPC7009-500G
3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
3,4,5-Trichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel:
C₇H₂Cl₃F₃ Molecular Weight: 249.45 g/mol Siedepunkt: 200…206 °C Schmelzpunkt: –10…–8 °C Dichte: 1.6 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035985 CAS-Nummer: 50594-82-6 EINECS: 256-636-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...