5-Chlor-2,4-difluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2,4,-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(5-Chloro-2,4-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7012-1G PC7012-5G
APOSPC7012-1GEA 72.5 EUR
APOSPC7012-1G APOSPC7012-5G
5-Chlor-2,4-difluorphenylboronsäurepinakolester
5-Chlor-2,4-difluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₄BClF₂O₂
Molecular Weight: 274,499 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669564
CAS-Nummer: 1073354-65-0