5-Chlor-2-fluor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC7015-1G PC7015-5G
APOSPC7015-1GEA 39.5 EUR
APOSPC7015-1G APOSPC7015-5G
5-Chlor-2-fluor-4-methylphenylboronsäure
5-Chlor-2-fluor-4-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BClFO₂
Molecular Weight: 188.3900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368241
CAS-Nummer: 1072952-42-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable