2,5-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7026-1G PC7026-5G
APOSPC7026-1GEA 241 EUR
APOSPC7026-1G APOSPC7026-5G
2,5-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure 98%
2,5-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Molecular Weight: 187.94 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038754
CAS-Nummer: 897958-93-9