6-Brom-2,3-difluortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
PC7027-1G PC7027-5G PC7027-25G
APOSPC7027-1GEA 27.7 EUR
APOSPC7027-1G APOSPC7027-5G APOSPC7027-25G
6-Brom-2,3-difluortoluol
6-Brom-2,3-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777161
CAS-Nummer: 847502-81-2