2-Fluor-3-formylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoronicotinaldehyde
PC7036-25G
PC7036-5G
APOSPC7036-25GEA
165
EUR
APOSPC7036-25G
APOSPC7036-5G
2-Fluor-3-formylpyridin 95%
2-Fluor-3-formylpyridin
Formel:
C₆H₄FNO Molecular Weight: 125.1 g/mol Siedepunkt: 50 °C Dichte: 1.25 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095270 CAS-Nummer: 36404-90-7 |