1,1,1-Trichlortrifluoraceton 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7039-25G PC7039-5G
APOSPC7039-25GEA 1220 EUR
APOSPC7039-25G APOSPC7039-5G
1,1,1-Trichlortrifluoraceton 97%
1,1,1-Trichlortrifluoraceton
Formel: Cl₃CC(O)CF₃
Molecular Weight: 215.39 g/mol
Siedepunkt: 86…90 °C
Dichte: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042128
CAS-Nummer: 758-42-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III