3-Fluor-5-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoronicotinaldehyde
PC7041-1G PC7041-250MG PC7041-5G
APOSPC7041-1GEA 126 EUR
APOSPC7041-1G APOSPC7041-250MG APOSPC7041-5G
3-Fluor-5-formylpyridin
3-Fluor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Molecular Weight: 125.1 g/mol
Siedepunkt: 71…76 °C/10mmHg
Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778429
CAS-Nummer: 39891-04-8