5-Fluor-2-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 5-Fluoropicolinaldehyde
PC7042-1G PC7042-5G PC7042-10G
APOSPC7042-1GEA 60.9 EUR
APOSPC7042-1G APOSPC7042-5G APOSPC7042-10G
5-Fluor-2-formylpyridin
5-Fluor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Molecular Weight: 125.1 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C/21mmHg
Schmelzpunkt: 31…33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781242
CAS-Nummer: 31181-88-1