5-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester, 3-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC7054-5G
APOSPC7054-5GEA 155 EUR
APOSPC7054-5G
5-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester
5-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Molecular Weight: 223,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07780754
CAS-Nummer: 719268-92-5